反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
標籤範圍
2.0-3.0 mmol/g loading
粒徑
30-60 mesh
SMILES 字串
C=Cc1ccccc1.OS(=O)(=O)c2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
相关类别
應用
清除氮亲核试剂、活化的酯亲电试剂以及碱(如 EDC)。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
Tetrahedron Letters, 40, 9195-9195 (1999)
Journal of the American Chemical Society, 119, 4874-4874 (1997)