Merck
531871
Sigma-Aldrich
[(R,R)-(-)-乙烯二(4,5,6,7-四氢-1-茚基)]锆(IV)-(R)-1,1′-联-2-萘醇酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C40H36O2Zr
分子量:
639.94
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
光學活性
[α]20/D −745°, c = 1 in chloroform
mp
275 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
[CH]1[CH][C](CC[C]2[CH][CH][C]3CCCC[C]23)[C]4CCCC[C]14.O5[Zr]Oc6ccc7ccccc7c6-c8c5ccc9ccccc89
InChI
1S/C20H14O2.C20H24.Zr/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22;1-3-7-19-15(5-1)9-11-17(19)13-14-18-12-10-16-6-2-4-8-20(16)18;/h1-12,21-22H;9-12H,1-8,13-14H2;/q;;+2/p-2
InChI 密鑰
RENWIQQXMVJPLQ-UHFFFAOYSA-L
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)