Merck
531529
Sigma-Aldrich
(R)-5-乙酰氧基-1-氯己烷
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CO2CH(CH3)[(CH2)4Cl]
分子量:
178.66
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
化驗
99%
折射率
n20/D 1.4365 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
密度
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C[C@H](CCCCCl)OC(C)=O
InChI
1S/C8H15ClO2/c1-7(11-8(2)10)5-3-4-6-9/h7H,3-6H2,1-2H3/t7-/m1/s1
InChI 密鑰
CCAJQWQPQNZYTE-SSDOTTSWSA-N
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
213.1 °F - closed cup
閃點(°C)
100.6 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)