Merck
530395
Sigma-Aldrich
2-乙酰氨基-5-硝基苯甲酸甲酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CONHC6H3(NO2)CO2CH3
CAS号:
分子量:
238.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
172.5-177.5 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)c1cc(ccc1NC(C)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H10N2O5/c1-6(13)11-9-4-3-7(12(15)16)5-8(9)10(14)17-2/h3-5H,1-2H3,(H,11,13)
InChI 密鑰
HAKPLTBAUCAFMV-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)