Merck
528889
Sigma-Aldrich
4-溴-2-氯甲苯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6H3(Br)Cl
CAS号:
分子量:
205.48
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
折射率
n20/D 1.574 (lit.)
bp
212 °C (lit.)
密度
1.54 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccc(Br)cc1Cl
InChI
1S/C7H6BrCl/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
LIFMTDJMLRECMX-UHFFFAOYSA-N
一般說明
4-溴-2-氯甲苯可由 4-溴-2-硝基甲苯制备。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
219.9 °F - closed cup
閃點(°C)
104.4 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
Synthesis of 4-Bromo-2-chlorotoluene.
Xue XM, et al.
Chinese Journal of Pharmaceuticals / Chung-kuo i yao kung yeh tsa chih, 588-588 (2006)