Merck
528633
Sigma-Aldrich
3-甲氧基-2-萘甲酸甲酯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OC10H6CO2CH3
CAS号:
分子量:
216.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
mp
48-51 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)c1cc2ccccc2cc1OC
InChI
1S/C13H12O3/c1-15-12-8-10-6-4-3-5-9(10)7-11(12)13(14)16-2/h3-8H,1-2H3
InChI 密鑰
MPLSAOVNAXJHHI-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)