About This Item
线性分子式:
(C2H5O)2C6H3CO2CH2CH3
CAS号:
分子量:
238.28
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
52-56 °C (lit.)
SMILES字符串
CCOC(=O)c1c(OCC)cccc1OCC
InChI
1S/C13H18O4/c1-4-15-10-8-7-9-11(16-5-2)12(10)13(14)17-6-3/h7-9H,4-6H2,1-3H3
InChI key
QMVQTFWOHMQDQM-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
174.9 °F - closed cup
闪点(°C)
79.4 °C - closed cup