Merck
528501
Sigma-Aldrich
间乙氧基苯甲酸乙酯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5OC6H4CO2C2H5
CAS号:
分子量:
194.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
折射率
n20/D 1.508 (lit.)
bp
152 °C/35 mmHg (lit.)
密度
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)c1cccc(OCC)c1
InChI
1S/C11H14O3/c1-3-13-10-7-5-6-9(8-10)11(12)14-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
BQXRZUDSLFBQDX-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)