Merck
528471
Sigma-Aldrich
反-4-乙氧基肉桂酸乙酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5OC6H4CH=CHCO2C2H5
CAS号:
分子量:
220.26
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
mp
38-42 °C (lit.)
SMILES字符串
[H]\C(=C(\[H])c1ccc(OCC)cc1)C(=O)OCC
InChI
1S/C13H16O3/c1-3-15-12-8-5-11(6-9-12)7-10-13(14)16-4-2/h5-10H,3-4H2,1-2H3/b10-7+
InChI key
XFRWZVXVZIQXFI-JXMROGBWSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)