Merck
527947
Sigma-Aldrich
二异丙胺
≥99%
别名:
DIPA
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHNHCH(CH3)2
CAS号:
分子量:
101.19
Beilstein:
605284
EC 号:
MDL编号:
蒸汽密度
3.5 (vs air)
蒸汽压
50 mmHg ( 20 °C)
方案
≥99%
自燃温度
599 °F
expl. lim.
8.5 %
存货情况
available only in EU
折射率
n20/D 1.392 (lit.)
沸点
84 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
密度
0.722 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(C)NC(C)C
InChI
1S/C6H15N/c1-5(2)7-6(3)4/h5-7H,1-4H3
InChI key
UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Arkema 产品
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
7.8 °F - closed cup
闪点(°C)
-13.45 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)