Merck
525871
Sigma-Aldrich
N-甲基-3-吲哚乙醛酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H9NO3
CAS号:
分子量:
203.19
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
mp
157-162 °C (lit.)
SMILES字符串
Cn1cc(C(=O)C(O)=O)c2ccccc12
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)