Merck
525480
Sigma-Aldrich
2,5-二溴-3-辛基噻吩
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H18Br2S
分子量:
354.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
96%
折射率
n20/D 1.548 (lit.)
沸点
316 °C (lit.)
密度
1.44 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CCCCCCCCc1cc(Br)sc1Br
InChI
1S/C12H18Br2S/c1-2-3-4-5-6-7-8-10-9-11(13)15-12(10)14/h9H,2-8H2,1H3
InChI key
PJGBSUPPENVFAD-UHFFFAOYSA-N
应用
导电聚合物前体。
法律信息
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
110 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.