Merck
525421
Sigma-Aldrich
4-氟-3-(三氟甲基)苯基异硫代氰酸酯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FC6H3(CF3)NCS
分子量:
221.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
98%
折射率
n20/D 1.544 (lit.)
沸点
216-222 °C (lit.)
密度
1.42 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Fc1ccc(cc1C(F)(F)F)N=C=S
InChI
1S/C8H3F4NS/c9-7-2-1-5(13-4-14)3-6(7)8(10,11)12/h1-3H
InChI key
QBKIGUJFPYMZPS-UHFFFAOYSA-N
一般描述
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate is an aryl isothiocyanate derivative.
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
225.0 °F - closed cup
闪点(°C)
107.2 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)