Merck
525316
Sigma-Aldrich
2,3,4-三氟苯基异硫氰酸酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
F3C6H2NCS
分子量:
189.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.577 (lit.)
bp
210-213 °C (lit.)
密度
1.43 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Fc1ccc(N=C=S)c(F)c1F
InChI
1S/C7H2F3NS/c8-4-1-2-5(11-3-12)7(10)6(4)9/h1-2H
InChI 密鑰
KTNHZGZWGZUKGE-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
219.9 °F - closed cup
閃點(°C)
104.4 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)