Merck
524557
Sigma-Aldrich
JandaJel-Cl
200-400 mesh, extent of labeling: 0.45-0.70 mmol/g Cl loading, 2 % cross-linked
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
产品线
JandaJel
交联
2 % cross-linked
反应适用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
标记范围
0.45-0.70 mmol/g Cl loading
粒径
200-400 mesh
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
JandaJel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)