Merck
522961
Sigma-Aldrich
二壬基萘磺酸 溶液
50 wt. % in heptane
别名:
DNNSA
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C9H19)2C10H5SO3H
CAS号:
分子量:
460.71
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
濃度
50 wt. % in heptane
折射率
n20/D 1.465
bp
94-99 °C
溶解度
H2O: insoluble
alcohols, glycol ethers, glycols, esters, ketones, aromatic and aliphatic hydrocarbons: soluble
密度
0.852 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CCCCCCCCCc1ccc2cc(CCCCCCCCC)cc(c2c1)S(O)(=O)=O
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用于氨基交联涂料的导电聚合物疏水酸催化剂的掺杂剂
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)