Merck
522031
Sigma-Aldrich
二氯甲烷-d2
99.9 atom % D
别名:
二氘代二氯甲烷, 二氯甲烷-d2
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CD2Cl2
CAS号:
分子量:
86.94
Beilstein:
1733318
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12142201
PubChem物質ID:
同位素純度
99.9 atom % D
品質等級
包裝
pk of 10 × 0.6 mL
折射率
n20/D 1.422 (lit.)
bp
40 °C (lit.)
密度
1.362 g/mL at 25 °C (lit.)
質量偏移
M+2
SMILES 字串
[2H]C([2H])(Cl)Cl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1D2
InChI 密鑰
YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)