Merck
521280
Sigma-Aldrich
三(二乙基氨基)叔丁酰胺钽
99%, ≥99.99% trace metals basis
别名:
三(二乙基氨基)叔丁酰胺钽(V)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3CNTa(N(C2H5)2)3
分子量:
468.46
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
≥99.99% trace metals basis
99%
形狀
liquid
反應適用性
core: tantalum
reagent type: catalyst
密度
1.252 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCN(CC)[Ta](=NC(C)(C)C)(N(CC)CC)N(CC)CC
InChI
1S/C4H9N.3C4H10N.Ta/c1-4(2,3)5;3*1-3-5-4-2;/h1-3H3;3*3-4H2,1-2H3;/q;3*-1;+3
InChI 密鑰
YYKBKTFUORICGA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Atomic number of base material: 73 Tantalum
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
114.8 °F - closed cup
閃點(°C)
46 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
商品
Thin film photovoltaic devices have become increasingly important in efficiently harnessing solar energy to meet consumer demand.