Merck
521221
Sigma-Aldrich
Z-Leu-OH
97% (HPLC)
别名:
N-Cbz-L-亮氨酸, N-苄氧羰基-L-亮氨酸, Z-L-亮氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCH2CH(NHCOOCH2C6H5)COOH
CAS号:
分子量:
265.30
Beilstein:
1253861
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
eCl@ss:
32160406
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97% (HPLC)
光學活性
[α]20/D −17°, c = 2 in ethanol
包含
~10% solvents of crystalline
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
折射率
n20/D 1.512 (lit.)
密度
1 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)C[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H19NO4/c1-10(2)8-12(13(16)17)15-14(18)19-9-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10,12H,8-9H2,1-2H3,(H,15,18)(H,16,17)/t12-/m0/s1
InChI 密鑰
USPFMEKVPDBMCG-LBPRGKRZSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Reactant for:
  • Peptide-based preparation of potential antitumor agents
  • Preparation of cyclopropyl peptidomimetics
  • Peptide synthesis