Merck
520284
Sigma-Aldrich
4-(乙氧羰基)苯基溴化锌 溶液
0.5 M in THF
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5O2CC6H4ZnBr
分子量:
294.46
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
濃度
0.5 M in THF
雜質
1-3% inorganic chloride
bp
65 °C
密度
1.023 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCOC(=O)c1ccc([Zn]Br)cc1
InChI
1S/C9H9O2.BrH.Zn/c1-2-11-9(10)8-6-4-3-5-7-8;;/h4-7H,2H2,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
CYJKOKZYUACUHZ-UHFFFAOYSA-M
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
1.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-17.22 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)