Merck
519456
Sigma-Aldrich
1-乙炔基-2-硝基苯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HC≡CC6H4NO2
CAS号:
分子量:
147.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
mp
82-85 °C (lit.)
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1ccccc1C#C
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)