Merck
519170
Sigma-Aldrich
锑化铟
≥99.99% trace metals basis
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
InSb
CAS号:
分子量:
236.58
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
化驗
≥99.99% trace metals basis
形狀
solid
SMILES 字串
[In]#[Sb]
InChI
1S/In.Sb
InChI 密鑰
WPYVAWXEWQSOGY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)