Merck
51916
Sigma-Aldrich
Fmoc-3-(1-pyrazolyl)-Ala-OH
≥97.0% (HPLC)
别名:
Fmoc-3-(1-吡唑基)-L-丙氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H19N3O4
分子量:
377.39
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
方案
≥97.0% (HPLC)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OC(=O)[C@H](Cn1cccn1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)