Merck
519154
Sigma-Aldrich
钼酸锰
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
MnMoO4
CAS号:
分子量:
214.88
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
表单
powder
mp
>350 °C (lit.)
SMILES字符串
[Mn++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mn.Mo.4O/q+2;;;;2*-1
InChI key
QYZFLCQIQOHNTP-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)