Merck
518360
Sigma-Aldrich
Boc-Hyp-OH
97%
别名:
Boc-L-羟基脯氨酸, 反-N-(叔丁氧基羰基)-4-羟基-L-脯氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H17NO5
CAS号:
分子量:
231.25
Beilstein:
4295484
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
97%
光學活性
[α]20/D −78° in H2O
mp
123-127 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@H](O)C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO5/c1-10(2,3)16-9(15)11-5-6(12)4-7(11)8(13)14/h6-7,12H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)/t6-,7+/m1/s1
InChI 密鑰
BENKAPCDIOILGV-RQJHMYQMSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)