Merck
518220
Sigma-Aldrich
溴化镁 六水合物
99.999% trace metals basis
别名:
Magnesium dibromide hexahydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
MgBr2 · 6H2O
CAS号:
分子量:
292.20
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
方案
99.999% trace metals basis
表单
solid
密度
2 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
O.O.O.O.O.O.Br[Mg]Br
InChI
1S/2BrH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI key
LGLXXNHIGIJYQQ-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)