Merck
517631
Sigma-Aldrich
Holmium(III) acetylacetonate hydrate
≥99.9%
别名:
2,4-戊二酮 钬(III) 衍生物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH3COCH=C(O-)CH3]3Ho · xH2O
CAS号:
分子量:
462.25 (anhydrous basis)
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
方案
≥99.9%
mp
130 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
O.CC(=O)\C=C(\C)O[Ho](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)