Merck
517399
Sigma-Aldrich
双(乙基环戊二烯)二氯化钛(IV)
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H18Cl2Ti
CAS号:
分子量:
305.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
137-140 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl[Ti]Cl.CC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC[C]2[CH][CH][CH][CH]2