Merck
517038
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) tetrahydrofurfuryloxide solution
50 wt. % in tetrahydrofurfuryl alcohol and isopropanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H36O8Ti
CAS号:
分子量:
452.36
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
濃度
50 wt. % in tetrahydrofurfuryl alcohol and isopropanol
折射率
n20/D 1.493
bp
178 °C
密度
1.14 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
C1COC(C1)CO[Ti](OCC2CCCO2)(OCC3CCCO3)OCC4CCCO4
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)