Merck
516791
Sigma-Aldrich
5-溴-2-氯甲苯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6H3(Br)Cl
CAS号:
分子量:
205.48
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98%
折射率
n20/D 1.575 (lit.)
沸点
98-100 °C/25 mmHg (lit.)
密度
1.55 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
Cc1cc(Br)ccc1Cl
InChI
1S/C7H6BrCl/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4H,1H3
InChI key
OZFQMHJKAODEON-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
2, 3-Dichloroindone as a dienophilic compound.
Bergmann ED and Barshai R.
Journal of the American Chemical Society, 81(21), 5641-5646 (1959)
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 536-536 (2014)