Merck
516104
Sigma-Aldrich
3′-氨基-4′-氯乙酰苯胺
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C(O)NHC6H3(NH2)Cl
CAS号:
分子量:
184.62
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
mp
172-176 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(=O)Nc1ccc(Cl)c(N)c1
InChI
1S/C8H9ClN2O/c1-5(12)11-6-2-3-7(9)8(10)4-6/h2-4H,10H2,1H3,(H,11,12)
InChI key
MIIPQGGYCFVDAI-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)