反应适用性
core: zirconium
杂质
12% ethanol and 1-propanol
折射率
n20/D 1.451 (lit.)
密度
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCCO[Zr](OCCC)(OC(=O)C(O)(CC(=O)OCC)CC(=O)OCC)OC(=O)C(O)(CC(=O)OCC)CC(=O)OCC
InChI
1S/2C10H16O7.2C3H7O.Zr/c2*1-3-16-7(11)5-10(15,9(13)14)6-8(12)17-4-2;2*1-2-3-4;/h2*15H,3-6H2,1-2H3,(H,13,14);2*2-3H2,1H3;/q;;2*-1;+4/p-2
InChI key
JNNLYJHFWHGPFC-UHFFFAOYSA-L
法律信息
TYZOR is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
65.0 °F
闪点(°C)
18.33 °C