Merck
515515
Sigma-Aldrich
3,3-二甲基环己酮
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2C6H8(=O)
CAS号:
分子量:
126.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
化驗
97%
折射率
n20/D 1.449 (lit.)
bp
174-175 °C (lit.)
密度
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1(C)CCCC(=O)C1
InChI
1S/C8H14O/c1-8(2)5-3-4-7(9)6-8/h3-6H2,1-2H3
InChI 密鑰
ZVJQBBYAVPAFLX-UHFFFAOYSA-N