化驗
95%
折射率
n20/D 1.4375 (lit.)
bp
150 °C (lit.)
密度
1.464 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Fc1ccc(cc1F)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F5O/c9-5-2-1-4(3-6(5)10)7(14)8(11,12)13/h1-3H
InChI 密鑰
WEKSIOBQIQXAEE-UHFFFAOYSA-N