Merck
514403
Sigma-Aldrich
3-乙氧基-2-甲基-2-环戊烯酮
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5OC5H4(CH3)(=O)
CAS号:
分子量:
140.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
bp
93-100 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
39-43 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC1=C(C)C(=O)CC1
InChI
1S/C8H12O2/c1-3-10-8-5-4-7(9)6(8)2/h3-5H2,1-2H3
InChI 密鑰
LNFQBEVBVGDZOJ-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup