Merck
513938
Sigma-Aldrich
N-(2-氟苯基)甲磺酰胺
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3SO2NHC6H4F
CAS号:
分子量:
189.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
mp
75-77 °C (lit.)
SMILES 字串
CS(=O)(=O)Nc1ccccc1F
InChI
1S/C7H8FNO2S/c1-12(10,11)9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,9H,1H3
InChI 密鑰
DJLCKPRURZWUOU-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves