Merck
513555
Sigma-Aldrich
Luperox® 224, 2,4-丙酮过氧化物 溶液
~34 wt. % in 4-hydroxy-4-methyl-2-pentanone and N-methyl-2-pyrrolidone
别名:
2,4-戊二酮过氧化物 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H14O6
CAS号:
分子量:
230.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
反應適用性
reagent type: oxidant
濃度
~34 wt. % in 4-hydroxy-4-methyl-2-pentanone and N-methyl-2-pyrrolidone
折射率
n20/D 1.439
bp
68 °C
密度
1.068 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(=O)C(OOC(C(C)=O)C(C)=O)C(C)=O
InChI
1S/C10H14O6/c1-5(11)9(6(2)12)15-16-10(7(3)13)8(4)14/h9-10H,1-4H3
InChI 密鑰
ILENATNBFPBMHG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
聚合引发剂
法律資訊
Arkema Inc. 的产品
Luperox is a registered trademark of Arkema Inc.
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Dam. 1 - Org. Perox. D - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
214.0 °F - closed cup
閃點(°C)
101.11 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)