Merck
513105
Sigma-Aldrich
3-溴色酮
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H5BrO2
CAS号:
分子量:
225.04
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
价格与库存信息目前不能提供
方案
97%
mp
94-98 °C (lit.)
SMILES字符串
BrC1=COc2ccccc2C1=O
InChI
1S/C9H5BrO2/c10-7-5-12-8-4-2-1-3-6(8)9(7)11/h1-5H
InChI key
IQIGYNPOESZBDJ-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)