Merck
512958
Sigma-Aldrich
2-叔丁基异氰酸苯酯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3CC6H4NCO
CAS号:
分子量:
175.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
折射率
n20/D 1.525 (lit.)
bp
225 °C (lit.)
密度
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C)c1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C11H13NO/c1-11(2,3)9-6-4-5-7-10(9)12-8-13/h4-7H,1-3H3
InChI 密鑰
YQQNLONQWMLAQX-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
199.0 °F - closed cup
閃點(°C)
92.8 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)