Merck
512257
Sigma-Aldrich
5-醛基-2-甲氧基苯硼酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HCOC6H3(OCH3)B(OH)2
分子量:
179.97
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
mp
154-157 °C (lit.)
SMILES字符串
COc1ccc(C=O)cc1B(O)O
其他说明
含不定量的酸酐
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)