Merck
512052
Sigma-Aldrich
异氰酸 4-溴-2,6-二氟苯酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC6H2(F)2NCO
分子量:
234.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
30-33 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Fc1cc(Br)cc(F)c1N=C=O
InChI
1S/C7H2BrF2NO/c8-4-1-5(9)7(11-3-12)6(10)2-4/h1-2H
InChI 密鑰
LSGXEWZVHIBWPQ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup