化驗
98%
反應適用性
core: tungsten
reagent type: catalyst
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[WH].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C5H5.3CO.W.H/c1-2-4-5-3-1;3*1-2;;/h1-5H;;;;;
InChI 密鑰
FYSFWBGCVRRUIX-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1 - Water-react 3
安全危害
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
170.0 °F - closed cup
閃點(°C)
76.67 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges