Merck
511064
Sigma-Aldrich
Tris(tetramethylcyclopentadienyl)neodymium(III)
99.9% trace metals basis
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H39Nd
分子量:
507.84
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
方案
99.9% trace metals basis
SMILES字符串
[Nd+3].Cc1[cH-]c(C)c(C)c1C.Cc2[cH-]c(C)c(C)c2C.Cc3[cH-]c(C)c(C)c3C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)