Merck
510610
Sigma-Aldrich
双(乙基环戊二烯)钒(II)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H18V
CAS号:
分子量:
237.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
反應適用性
core: vanadium
reagent type: catalyst
密度
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[V].CC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C7H9.V/c2*1-2-7-5-3-4-6-7;/h2*3-6H,2H2,1H3;
InChI 密鑰
LKRMGNHUAYXLJF-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Pyr. Liq. 1
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)