Merck
50281
Sigma-Aldrich
2-(4-氨基苯基硫基)乙酸
≥98.0%
别名:
2-(4-氨基苯基硫代)乙酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H9NO2S
CAS号:
分子量:
183.23
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98.0%
形狀
solid
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
197-203 °C
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
Nc1ccc(SCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C8H9NO2S/c9-6-1-3-7(4-2-6)12-5-8(10)11/h1-4H,5,9H2,(H,10,11)
InChI 密鑰
CTPIHHXCACYCIV-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)