Merck
499390
Sigma-Aldrich
1-苯乙烯溴化锌 溶液
0.5 M in THF
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2C=C(C6H5)ZnBr
分子量:
248.44
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
濃度
0.5 M in THF
bp
65 °C
密度
0.974 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Br[Zn]C(=C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7.BrH.Zn/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;;/h3-7H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
JOMZHXDTLFQHJO-UHFFFAOYSA-M
法律資訊
Rieke® Metals, Inc. 的产品,®Rieke Metals, Inc. 的注册商标
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
1.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-17 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)