About This Item
线性分子式:
C6F5CH2ZnCl
CAS号:
分子量:
281.93
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
浓度
0.5 M in THF
沸点
65 °C
密度
0.99 g/mL at 25 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Fc1c(F)c(F)c(C[Zn]Cl)c(F)c1F
InChI
1S/C7H2F5.ClH.Zn/c1-2-3(8)5(10)7(12)6(11)4(2)9;;/h1H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
GGNRNMYEDWCPQV-UHFFFAOYSA-M
法律信息
Rieke ® Metals, Inc. 的产品,®Rieke Metals, Inc. 的注册商标
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
1.4 °F - closed cup
闪点(°C)
-17 °C - closed cup