About This Item
线性分子式:
(CH3)2C6H3ZnI
CAS号:
分子量:
297.45
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
浓度
0.5 M in THF
密度
1.007 g/mL at 25 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cc1cccc(C)c1[Zn]I
InChI
1S/C8H9.HI.Zn/c1-7-4-3-5-8(2)6-7;;/h3-5H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
GTMHBPQJIFBGRR-UHFFFAOYSA-M
法律信息
Rieke® Metals, Inc. 产品 ®Rieke Metals, Inc. 的注册商标
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
1.0 °F - closed cup
闪点(°C)
-17.2 °C - closed cup