Merck
497398
Sigma-Aldrich
异丙醇钙
powder, ≥99% trace metals basis
别名:
Calcium isopropylate, Diisopropoxy calcium
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Ca(OCH(CH3)2)2
CAS号:
分子量:
158.25
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
化驗
≥99% trace metals basis
形狀
powder
反應適用性
core: calcium
SMILES 字串
CC(C)O[Ca]OC(C)C
InChI
1S/2C3H7O.Ca/c2*1-3(2)4;/h2*3H,1-2H3;/q2*-1;+2
InChI 密鑰
MMLSWLZTJDJYJH-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)