Merck
496464
Sigma-Aldrich
二[4-(乙烯氧基)丁基]异酞酸酯
96%
别名:
VEctomer® 4010 乙烯醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H4-1,3-[CO2(CH2)4OCH=CH2]2
分子量:
362.42
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
化驗
96%
折射率
n20/D 1.51 (lit.)
密度
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C=COCCCCOC(=O)c1cccc(c1)C(=O)OCCCCOC=C
InChI
1S/C20H26O6/c1-3-23-12-5-7-14-25-19(21)17-10-9-11-18(16-17)20(22)26-15-8-6-13-24-4-2/h3-4,9-11,16H,1-2,5-8,12-15H2
InChI 密鑰
KZYBDOUJLUPBEH-UHFFFAOYSA-N
法律資訊
Morflex, Inc. 产品
VEctomer is a registered trademark of Vertellus Specialties, Inc.
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)